EVAPORATEURS ROTATIFS DE GRANDE CAPACITE, HEIDOLPH, VERSION ECONOMIQUE, TYPE: LABOROTA 20 S AC, REFRIGERANT ASCENDANT: -, REFRIGERAN T DESCENDANT: 1, VASE D'EXPANSION: 1, BALLON RECEPTEUR: 2 1 * 1 Pce
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Évaporateur, rotatif, Laborota 20 control, Laborota 20 control safety AC, Gamme de température: 20…180 °C ±1, Vitesse de rotation: 6 - 160 min⁻¹, Evaporation: 3400 ml eau/h, Capacité du bain: 24 L, L×P×H: 1000×700×1580 mm
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
EVAPORATEURS ROTATIFS DE GRANDE CAPACITE, HEIDOLPH, VERSION ECONOMIQUE, TYPE: LABOROTA 20 S AC, REFRIGERANT ASCENDANT: -, REFRIGERAN T DESCENDANT: 1, VASE D'EXPANSION: 1, BALLON RECEPTEUR: 2 1 * 1 Pce 531-3415 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou