Pompes à vide, Rotavac Valve Control
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
591-00130-00 591-00130-03 591-00130-04
531-3693EA 2206 EUR InStock
531-3693 531-0376 HEID591-00130-04
Pompes à vide, Rotavac Valve Control
Pompe Pompes à vide pour évaporateurs rotatifs
Rotavac Valve Control. Two stage diaphragm pump made from chemically resistant materials. Suction capacity for use with up to three rotary evaporators at the same time.
  • High suction capacity of 1,7 m³/h, for fastest evacuation
  • Ultimate vacuum of 9 mbar
Can be combined with a condensate cooler.
Designed for all Hei-VAP rotary evaporators.
Designed for all Hei-VAP rotary evaporators
Three stage diaphragm pump made from chemically resistant materials. Adjustable speed of the pump produces the most precise vacuum control.
Informations de commande: D'autres pompes à vide sont également disponibles, veuillez contacter Avantor pour plus de détails.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité