Acrylic Imhoff cone rack, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
1001-0010
532-0100EA 246 EUR InStock
532-0100
Acrylic Imhoff cone rack, Nalgene®
Supports de statif
Securely hold three Imhoff cones with the durable and transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Imhoff Cone Rack, featuring a wide base for stability on the lab bench.
  • Transparent; easily see level of contents
  • Can also be used to hold 500 and 1000 ml Nalgene separatory funnels
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité