Cône à sédimentation d'Imhoff, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
1000-0010
532-0101EA 56.9 EUR InStock
532-0101
Cône à sédimentation d'Imhoff, Nalgene®
Entonnoirs Cônes de sédimentation
PC with PP autoclavable stopper.
  • As transparent as glass
  • Easy draining via screw plug
  • Leakproof closure, closure design allows user to read graduations to zero
Graduation: 0 to 1 ml/0,1; 1 to 10 ml/0,5; 10 to 20 ml/1; 20 to 40 ml/2; 40 to 100 ml/10; 100 to 500/50; 500 to 1000 ml/100.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité