Sodium hydroxyde 1.2 mol/l (1.2 N) en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
5329.6025EA 263 EUR InStock
5329.6025
Sodium hydroxyde 1.2 mol/l (1.2 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer 1.185 - 1.215 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité