N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
53373-25MG
53373-25MGEA 146 EUR InStock
53373-25MG
N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine, Supelco®
N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine
Formule: C₂₄H₂₁N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003904
Numéro CAS: 6368-72-5
EINECS: 228-862-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba6b55793fcc211b343380e856603f2b2626a00f&vid=e4285187c2a237241625e9f6a5098938b3a06b8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité