Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Xylène (mélange d'isomères) pour histologie

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Dimethylbenzene

534056-4L
534056-4LEA 98.6 EUR InStock
534056-4L
Xylène (mélange d'isomères) pour histologie
Xylène (mélange d'isomères)
  • Commonly used for tissue sampling and processing
  • Precise control of the manufacturing process ensures unsurpassed lot-to-lot consistency
  • Available in a variety of packaging options (amber glass bottles, carbon steel flex-spout cans and carbon steel cans with NPT threads)


Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Point d'ébullition: 136…140 °C
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.87 g/cm³
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
ONU: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 18 mmHg ( 37.7 °C)
IR spectrum complying
C₈ isomers including Ethylbenzene (GC) Min. 96 %
Total isomers (GC) Min. 73 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Ethyl benzene (GC) Max. 25.0 %
APHA Max. 10

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..