Progesterone, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
5341-25
5341-25EA 120 EUR InStock
5341-25
Progesterone, Millipore®
Progesterone
⁴-Pregnene-3,20-dione
Steroid hormone secreted by the corpus luteum during the latter half of the menstrual cycle. Binds to the progesterone receptor in the nucleus to influence transcription.
Formule: C₂₁H₃₀O₂
Numéro MDL: MFCD00003658
Numéro CAS: 57-83-0
EINECS: 200-350-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité