Système de lyophilisation FreeZone® Triad™
Fournisseur: LABCONCO
7400060 794001030
LBCP7400060EA 30920 EUR InStock
LBCP7400060 535-0412
Système de lyophilisation FreeZone® Triad™
Lyophilisateurs
The FreeZone® Triad™ freeze drying system is an all inclusive bench top lyophiliser for 4 samples on the left side and stoppering tray dryer processing shelf. The processing shelf holds up to 441×3 ml serum bottles and the four valves hold samples in flasks, serum bottles or ampoules. Samples for both types of freeze drying can be run at once. The chamber pre-freezes samples to save money and time, eliminating the need for a separate freezer and product transfer.
  • Contrôle par microprocesseur avec la programmation de différents protocoles de température de -5 à +50 °C avec un niveau de précongélation à -75 °C
  • Indications d'alarme pour la température et le vide
  • Système de réfrigération de 1/3 cv pour refroidir jusqu'à - 85°C des échantillons à point eutectique bas
  • Dégivrage par air chaud avec une coupure automatique lorsque le réfrigérant atteint +65 °C ou après 3 heures
  • Plateau en acier inoxydable avec tuyau d'évacuation
Le système Triad comprend un mécanisme pneumatique de bouchage sous vide intégré ne nécessitant pas d'air comprimé.
Informations de commande: Informations de commande: Nécessite une pompe à vide (non incluse): prévoir une pompe à vide avec une capacité minimale de 144 litres par minutes, une pression de 0,002 mbar, un raccord pour tuyau à vide Ø 19 mm et verrerie de lyophilisation. Veuillez contacter votre partenaire VWR pour plus de détails.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité