Acétone VLSI pour microélectronique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
5356-05EA 108 EUR InStock
5356-05
Acétone VLSI pour microélectronique, J.T.Baker®
Acetone
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=14060ee06e1694ad879b7689cbcf85e74aa62c24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Microelectronic Use = 99.5 %
Assay ((CH₃)₂CO) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤5 ppm
Acidity (µeq/g) ≤0.3
Alkalinity (µeq/g) ≤0.5
Water (H₂O) ≤0.5 %
Solubility in H₂O Passes Test
Chloride (Cl) ≤0.2 ppm
Phosphate (PO₄) ≤0.05 ppm
Trace Impurities - Aluminum (Al) ≤50.0 ppb
Arsenic and Antimony (as As) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Barium (Ba) ≤20.0 ppb
Trace Impurities - Boron (B) ≤20.0 ppb
Trace Impurities - Calcium (Ca) ≤25.0 ppb
Trace Impurities - Chromium (Cr) ≤20.0 ppb
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Gold (Au) ≤20 ppb
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤20.0 ppb
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤20.0 ppb
Trace Impurities - Lithium (Li) ≤50.0 ppb
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤20 ppb
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Potassium (K) ≤50 ppb
Trace Impurities - Sodium (Na) ≤50.0 ppb
Trace Impurities - Tin (Sn) ≤50 ppb
Trace Impurities - Titanium (Ti) ≤20 ppb
Trace Impurities - Zinc (Zn) ≤50 ppb
Particle Count - 0.5 µm and greater ≤60 par/ml
Particle Count - 1.0 µm and greater ≤8 par/ml
Reported value is the average of all samples counted for this lot number,with no individual sample value exceeding the specification.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité