Extraction thimbles, Munktell
Fournisseur: Ahlstrom-Munksjö
142009
537-4528EA 108 EUR InStock
537-4528
Extraction thimbles, Munktell
Extracteurs Cartouches d'extraction
Grade ET/401, cellulose.
Particulary suitable for the extraction of organic combinations out of reaction mixtures, food, natural substances, lacquer and binder analysis in paint colour, dust and tar determination in gases.
Max. Temperature: 120 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité