L(-)-Proline, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
5370-100
5370-100EA 174 EUR InStock
5370-100
L(-)-Proline, Millipore®
L(-)-Proline
Formule: C₅H₉NO₂
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220…222 °C
Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064318
Numéro CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité