Acide orthophosphorique ≥85% VLSI pour industrie électronique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
5372-05EA 399 EUR InStock
5372-05
Acide orthophosphorique ≥85% VLSI pour industrie électronique, J.T.Baker®
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Point d'ébullition: ∼158 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼21 °C
Densité: 1.541 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8,III
ATTEINDRE: 01-2119485924-24
Merck Index: 14,07344
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Microelectronic Use
Store at temperatures above 22°C (72°F)
Assay (H₃PO₄) (by acidimetry) 85.0 - 87.0 %
Color (APHA) ≤10
Specific Gravity at 60°/60°F 1.691 - 1.710
Reducing Substances Passes Test
Volatile Acids (µeq/g) ≤0.16
Chloride (Cl) ≤1.0 ppm
Nitrate (NO₃) ≤2 ppm
Sulfate (SO₄) ≤12 ppm
Trace Impurities - Aluminum (Al) ≤0.500 ppm
Trace Impurities - Antimony (Sb) ≤10.000 ppm
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤0.050 ppm
Trace Impurities - Calcium (Ca) ≤1.500 ppm
Trace Impurities - Chromium (Cr) ≤0.200 ppm
Trace Impurities - Cobalt (Co) ≤0.050 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤0.050 ppm
Trace Impurities - Gold (Au) ≤0.300 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤0.300 ppm
Trace Impurities - Lithium (Li) ≤0.100 ppm
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤0.20 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤0.100 ppm
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤0.200 ppm
Trace Impurities - Potassium (K) ≤1.500 ppm
Trace Impurities - Sodium (Na) ≤2.500 ppm
Trace Impurities - Strontium (Sr) ≤0.100 ppm
Trace Impurities - Titanium (Ti) ≤0.300 ppm
Trace Impurities - Zinc (Zn) ≤2.000 ppm
Particle Count - 0.5 µm and greater ≤150 par/ml
Particle Count - 1.0 µm and greater ≤10 par/ml
Reported value is the average of all samples counted for this lot number
with no individual sample value exceeding the specification.
For additional information, go to www.askavantor.com. Search keywords
freezing" and product name."
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité