Butoxy-2-éthanol ≥99%
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
537551-1L
537551-1LEA 28.2 EUR InStock
537551-1L
Butoxy-2-éthanol ≥99%
Butoxy-2-éthanol
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 168…172 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –74.8 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10.6 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002884
Numéro CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba5a9d2c527d0c167d2248d1936e2d1bd4aeab7a&vid=75260b2608ddc5eb29642178ab193fbcaf54198d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Density (20°C) 0.9000 - 0.9040 g/ml
Water (Karl Fischer) Max. 0.10 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.010 %
APHA Max. 10
Vapor Pressure <1 mmHg ( 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité