Organic reference standard, disperse orange 3, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
53882-25MG
53882-25MGEA 157 EUR InStock
53882-25MG
Organic reference standard, disperse orange 3, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Used to provide experimental verification of a two-level model for the enhancement of the nonresonant, nonlinear refractive index, with a decrease in absorption by reduction of a donor group strength.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e20fe7481f2623546c2a5efc2fef023a5ba9137b&vid=4c7b8e64c32f54c64dd7e69c47afd6eb08c8eff4&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité