Recombinant protein G, peroxidase conjugated, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
539322-500
539322-500EA 322 EUR InStock
539322-500
Recombinant protein G, peroxidase conjugated, Calbiochem®
Protéines purification Réactifs de purification des protéines
Purified recombinant Protein G conjugated to peroxidase can be used in direct immunoassay.
  • Used in enzyme-linked immunosorbent assay and immunoblotting (Western blotting)
  • Binds ≥99% to human IgG immobilised on a column
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité