Anti-PP2Balpha (482-494) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
539530-100
539530-100EA 969 EUR InStock
539530-100
Anti-PP2Balpha (482-494) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PP2Balpha (482-494)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité