Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
5398-25EA 141.21 EUR InStock
5398-25
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Formule: (CH₃)₃COCH₃
Point d'ébullition: 55.2 °C
Densité: 0.74
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
ONU: 2398
ADR: 3,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=291a4fcacd235712620d5cf8491651995570d363&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99.0%
ACS - Assay (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Peroxide (as H₂O₂) ≤1 ppm
ACS - Residue after Evaporation ≤2 ppm
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 210 nm ≤1.00
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 225 nm ≤0.50
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 250 nm ≤0.10
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 300 nm ≤0.005
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 350 nm ≤0.005
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 400 nm ≤0.005
Appearance (clear, colorless liquid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité