Cyclohexane, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
5412-25EA 147.63 EUR InStock
5412-25
Cyclohexane, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
ONU: 1145
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=705a7b88658ce44e24bb99f8cd111ce5220e052a&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité