1,4-Dioxanne, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
5413-25EA 134.62 EUR InStock
5413-25
1,4-Dioxanne, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
1,4-Dioxanne
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
ONU: 1165
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité