n-Hexane 95%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
5414-25EA 119.18 EUR InStock
5414-25
n-Hexane 95%, AR®, Macron Fine Chemicals™
n-Hexane
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
ONU: 1208
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥95%
Water (KF) ≤0,02%
Titrable Acid (meq/g) ≤0,0005
Residue after Evaporation ≤0,001%
Sulfur Compounds ≤0,001%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité