Distillat léger ≥99.9995% (base métaux) ICP solvent pour analyse de traces inorganiques, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
54362-1L
54362-1LEA 0 EUR InStock
54362-1L
Distillat léger ≥99.9995% (base métaux) ICP solvent pour analyse de traces inorganiques, Supelco®
Distillat léger
ICP solvent is low odor and reduced toxicity equivalent to classical kerosene or xylene and ideal for dilution of oils and other organic fluids for determination of metal traces.
Point d'ébullition: 200…250 °C (lit.)
Numéro CAS: 64742-47-8
ONU: 1993
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité