Méthyléthylcétone, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
5447-25EA 118.55 EUR InStock
5447-25
Méthyléthylcétone, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
ONU: 1193
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité