Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Solvant de titrage ASTM D-5776, VOLUSOL®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

5449.2500EA 69.6 EUR InStock
5449.2500
Solvant de titrage ASTM D-5776, VOLUSOL®
Solvant de titration


Température de stockage: Température ambiante
ONU: 2790
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density (20/4) 1,020 − 1,060
Control Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité