Rhodamine 19 perchlorate ~95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
546062-100MG-A
546062-100MG-AEA 56.3 EUR InStock
546062-100MG-A
Rhodamine 19 perchlorate ~95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Rhodamine 19 perchlorate
Formule: C₂₆H₂₇ClN₂O₇
Point de fusion: >300 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD02684062
Numéro CAS: 62669-66-3
EINECS: 263-686-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c34c4768bcf5df04543a8f23a74ee903c600e0de&vid=c34c4768bcf5df04543a8f23a74ee903c600e0de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Brown to very dark brown and red to very dark red and red-brown and very dark red-brown and green to very dark green
Appearance (form) Powder or crystals
Purity (hplc area %) ~95%
Loss on drying ≤10%
Carbon content 60.64% (theory)
Nitrogen content 5.44% (theory)
Wavelength (1) (UV) 512 - 522 nm
Molar absorbancy index (1) Report result
Wavelength (2) (UV) 346 - 356 nm
Molar absorbancy index (2) Report result
Wavelength (3) (UV) 289 - 299 nm
Molar absorbancy index (3) Report result
Wavelength (4) (UV) 265 - 275 nm
Molar absorbancy index (4) Report result
Wavelength (5) (UV) 240 - 250 nm
Molar absorbancy index (5) Report result
Solvent (UV) E/E
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité