Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
54793-1G-F
54793-1G-FEA 43.9 EUR InStock
54793-1G-F
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque, Supelco®
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00002428
Numéro CAS: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53036d5af6c63d77d5b2894cca09cd4ecf018382&vid=a6890523425e9fb6a6d28d8f0e5688d9f5f853e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité