VWR®, Other Caps for Crimp Neck ND20 with Septum
Fournisseur: VWR Collection
548-0153EA 324 EUR InStock
548-0153
VWR®, Other Caps for Crimp Neck ND20 with Septum
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
PE, transparent. Combinations of PE caps with central hole 4,3 mm and septa.
For vials with bevelled neck, cap Ø×H: 22×8,4 mm.
For vials with flat neck, cap Ø×H: 22×9,1 mm.
* 6 mm central hole.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité