VWR®, Pinces à sertir et dessertir manuelles, pneumatiques
Fournisseur: LA-PHA-PACK GMBH
00000089
548-0304EA 2900 EUR InStock
548-0304
VWR®, Pinces à sertir et dessertir manuelles, pneumatiques
Pinces à sertir et pinces à dessertir
Outil de sertissage et dessertissage fonctionnant à l'air comprimé (min. 6,2 bar).
  • Faciles à utiliser: une pression sur le bouton pour sertir ou dessertir les capsules
  • Pression constante et réglable
  • Têtes de sertissage et de dessertissage interchangeable
  • Marquage de conformité CE
Un système à contre-poids (en option voir tableau de commande) positionné au-dessus de la table de travail compense le poids de l'outil. Nécessite une connexion filetée d'air comprimé ¼" . Support avec commande à pédale en accessoire.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité