VWR®, Systèmes de plaques à 96 puits
Fournisseur: VWR Collection
548-0343EA 509 EUR InStock
548-0343
VWR®, Systèmes de plaques à 96 puits
Microplaques Microplaques à inserts en verre
Systèmes à 96 puits (Ritter) avec inserts en verre, utilisés en chimie combinatoire lorsque la plaque en PP pur n'est pas suffisamment inerte. Les inserts peuvent être fermés au moyen de capsules en PE ou sur toute la surface de la plaque par un film de scellage Sealmat en silicone avec un film en PTFE.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité