VWR® ND18/ND22/ND28, Flacons à bouchon clipsable
Fournisseur: VWR Collection
548-0554EA 27.7 EUR InStock
548-0554
VWR® ND18/ND22/ND28, Flacons à bouchon clipsable
Fioles
Ces flacons peuvent être utilisés pour le stockage de poudres et de solides.
  • Bouchons et flacons peuvent être commandés séparément
  • Rapides et faciles à rouvrir et resceller
  • Aucune doublure n'est nécessaire dans le bouchon
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité