VWR®, Screw Cap, 40 mm
Fournisseur: VWR Collection
548-0661AEA 481 EUR InStock
548-0661A
VWR®, Screw Cap, 40 mm
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Collapse All
Désignation Dureté Septum Épaisseur Couleur bouchon Matière Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Screw cap, closed top 53° shore D PTFE virginal 0,5 mm noir PP 1.000 548-0661A
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité