Storage vials, without caps, Chromacol™
Fournisseur: CHROMACOL
3.5-HRSV
548-0687EA 1230 EUR InStock
548-0687
Storage vials, without caps, Chromacol™
Fioles
These vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass and feature a 13-425 thread finish.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité