Septa, Chromacol™
Fournisseur: CHROMACOL
20-LLX
548-0743EA 113 EUR InStock
548-0743
Septa, Chromacol™
Septa
Joint de silicone haute pureté/PTFE de 20 mm pour l'extraction liquide-liquide et l'analyse des traces. Epaisseur de 0,02 mm pour le PTFE et de 3 mm pour le silicone.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité