Bouchon vis, ND20, ferm, polypropylne, blanc, matriau de revtement: caoutchouc naturel rouge-orange/TFE transparent, 1,3mm, 60 shore A 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Bouchon vis, ND20, ferm, polypropylne, blanc, matriau de revtement: caoutchouc naturel rouge-orange/TFE transparent, 1,3mm, 60 shore A 1 * 1.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Bouchon à vis, ND20, fermé, polypropylène, blanc, matériau de revêtement : caoutchouc naturel rouge-orange/TFE transparent, 1,3 mm, 60° shore A 1 * 1.000 Pce 548-0899A 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou