Bouchon à vis, ND20, fermé, polypropylène, noir, matériau de revêtement : silicone blanc/PTFE rouge, 1,5 mm, 45° shore A, bonded 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: VWR Collection
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Bouchon à vis, ND20, fermé, polypropylène, noir, matériau de revêtement : silicone blanc/PTFE rouge, 1,5 mm, 45° shore A, bonded 1 * 1.000 Pce 548-0900A 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou