Flacons à sertir Headspace, Chromacol™
Fournisseur: CHROMACOL
9-CV
548-1094EA 63.5 EUR InStock
548-1094
Flacons à sertir Headspace, Chromacol™
Fioles
Flacons en verre borosilicaté transparent.
  • Bords biseautés, finition 20 mm à sertir
  • Fond rond (à l'exception de 27 CV qui comporte un plat)
Collapse All
Capacité Ø×h Couleur Avec bouchon Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
9,00 ml 18×50 mm incolore Non 100 548-1094
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité