VWR®, Boîtes de rangement pour flacons d'échantillons
Fournisseur: VWR Collection
548-1487AEA 213 EUR InStock
548-1487A
VWR®, Boîtes de rangement pour flacons d'échantillons
Boîtes Boîtes pour flacons
Boîtes de rangement pratiques et sûres pour le stockage et le transport de flacons et de bouteilles d'échantillons. Position verticale stable sur les tables de laboratoire et pendant le transport grâce à des logements spécifiques adaptés au diamètre du flacon. Parfaites pour un stockage sans encombrement dans les réfrigérateurs, dans la mesure où le couvercle transparent évite la condensation sur les fermetures et empêche une éventuelle contamination dans l'unité de refroidissement.
  • Résistance thermique de −80 à +100 °C
  • Codage alphanumérique (1,5 ml, 4 ml) pour une identification claire des échantillons
  • Résistantes aux produits chimiques, solides et empilables
  • En PP coloré
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité