Kit vial 2en1 certifi HPLC/GC : 548-0030K Flacon 1,5ml pas de vis court, 32 x 11,6mm, verre ambr, classe hydrolytique 1, large ouverture, surf. marq. rep.volume + 548-0085K avec bouchon PP bleu ND9 filetage court joint blanc Silicone/ rouge PTFE 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Kit vial 2en1 certifi HPLC/GC : 548-0030K Flacon 1,5ml pas de vis court, 32 x 11,6mm, verre ambr, classe hydrolytique 1, large ouverture, surf. marq. rep.volume + 548-0085K avec bouchon PP bleu ND9 filetage court joint blanc Silicone/ rouge PTFE 1 * 1.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Kit vial 2en1 certifié HPLC/GC : 548-0030K Flacon 1,5ml à pas de vis court, 32 x 11,6mm, verre ambré, classe hydrolytique 1, large ouverture, surf. marq. rep.volume + 548-0085K avec bouchon PP bleu ND9 filetage court joint blanc Silicone/ rouge PTFE 1 * 1.000 Pce 548-1489A 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou