Screw caps for 9 mm screw neck vials, Chromacol™
Fournisseur: CHROMACOL
9-SCKB-8RT1X
548-1548EA 244 EUR InStock
548-1548
Screw caps for 9 mm screw neck vials, Chromacol™
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Collapse All
Désignation Type Dureté Septum Épaisseur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Blue screw cap, open top with 6 mm hole 9-SC(B)-8RT1X 58 °shore A Red natural rubber/clear PTFE, pre-slit 1,0 mm 500 548-1548
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité