VWR®, Flacons silanisés
Fournisseur: VWR Collection
548-1848EA 502 EUR InStock
548-1848
VWR®, Flacons silanisés
Fioles
Améliorez la sensibilité de l'analyse des échantillons en éliminant les réactions échantillon/verre.
  • Idéal pour les applications HPLC haute sensibilité
  • Surface de verre désactivée, éliminant les réactions entre les composés polaires et le verre
  • Idéal pour les acides aminés, les protéines ou les phénols
  • Verre hydrolytique de classe 1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité