Flacons compte-gouttes, Vial File®, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
211641
548-2001EA 129 EUR InStock
548-2001
Flacons compte-gouttes, Vial File®, WHEATON®
Flacons Flacons compte-gouttes
Dropping bottle in Vial File® assembled with dropper tip and cap attached to bottle with extended controlled dropper tip that dispenses one drop at a time.
  • Contains 40 LDPE bottles
  • Average drop size is 44 μl
The alphanumerical indexing of contents provides quick identification and location of samples.
Conditionnement: Packaged in a reusable plastic case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité