Scintillation vials, Omni-Vial®, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
225402
548-2162EA 369 EUR InStock
548-2162
Scintillation vials, Omni-Vial®, WHEATON®
Fioles
Omni-Vial® vials are made of PP and can be used for a wide variety of lab application.
  • Press-fit cap made from PP
  • Can be autoclaved 15 minutes at 121 °C
Conditionnement: Vials and caps are packed separately in two polybags containing 500 each.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité