Kit de flacons 548-0156K 40ml visser EPA, 95 x 27,5mm, verre clair, classe hydrolytique 1 + 548-0636K et bouchons ND24 en PP blanc , capuchon ferm, joint solidaire naturel silicone/ beige PTFE, 3,2mm, 45 shore A 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Kit de flacons 548-0156K 40ml visser EPA, 95 x 27,5mm, verre clair, classe hydrolytique 1 + 548-0636K et bouchons ND24 en PP blanc , capuchon ferm, joint solidaire naturel silicone/ beige PTFE, 3,2mm, 45 shore A 1 * 1.000 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Kit de flacons 548-0156K 40ml à visser EPA, 95 x 27,5mm, verre clair, classe hydrolytique 1 + 548-0636K et bouchons ND24 en PP blanc , capuchon fermé, joint solidaire naturel silicone/ beige PTFE, 3,2mm, 45° shore A 1 * 1.000 Pce 548-2647A 1 * 1.000 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou