KIT PFAS : Flacon à filetage court PP 1,5ml ND9, 32x11,6mm, transparent, avec marquage de remplissage bouchon à filetage court PP 9mm PFAS, vert clair, avec trou silicone blanc/polypropylène transparent, 45° shore A, pour analyses PFAS 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: VWR Collection
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
KIT PFAS : Flacon à filetage court PP 1,5ml ND9, 32x11,6mm, transparent, avec marquage de remplissage bouchon à filetage court PP 9mm PFAS, vert clair, avec trou silicone blanc/polypropylène transparent, 45° shore A, pour analyses PFAS 1 * 1.000 Pce 548-7000A 1 * 1.000 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou