KIT PFAS : Microflacon 0,7ml PP bague d'arrt, 32 x 11,6mm, transparent, bouchon bague d'arrt 11mm PFAS PE, vert clair, avec tr ou silicone blanc/polypropylne transparent, 45 shore A, pour analyses PFAS 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: VWR Collection
KIT PFAS : Microflacon 0,7ml PP bague d'arrt, 32 x 11,6mm, transparent, bouchon bague d'arrt 11mm PFAS PE, vert clair, avec tr ou silicone blanc/polypropylne transparent, 45 shore A, pour analyses PFAS 1 * 1.000 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
KIT PFAS : Microflacon 0,7ml PP à bague d'arrêt, 32 x 11,6mm, transparent, bouchon à bague d'arrêt 11mm PFAS PE, vert clair, avec tr ou silicone blanc/polypropylène transparent, 45° shore A, pour analyses PFAS 1 * 1.000 Pce 548-7004A 1 * 1.000 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou