KIT PFAS : Microflacon bague d'arrt PP de 0,7ml, 32 x 11,6mm, transparent bouchon bague d'arrt PFAS PE de 11mm, vert clair, avec trou silicone blanc/polypropylne transparent, 45 shore A, pour analyses PFAS 1 * 100 Pce
Fournisseur: VWR Collection
KIT PFAS : Microflacon bague d'arrt PP de 0,7ml, 32 x 11,6mm, transparent bouchon bague d'arrt PFAS PE de 11mm, vert clair, avec trou silicone blanc/polypropylne transparent, 45 shore A, pour analyses PFAS 1 * 100 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
KIT PFAS : Microflacon à bague d'arrêt PP de 0,7ml, 32 x 11,6mm, transparent bouchon à bague d'arrêt PFAS PE de 11mm, vert clair, avec trou silicone blanc/polypropylène transparent, 45° shore A, pour analyses PFAS 1 * 100 Pce 548-7011A 1 * 100 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou