VWR® ND24, Flacons à vis EPA
Fournisseur: VWR Collection
548-9025EA 1690 EUR InStock
548-9025
VWR® ND24, Flacons à vis EPA
Fioles
Ces flacons sont utilisés de préférence sur des instruments des fabricants suivants: Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific, Varian.
  • Tous les types de flacons EPA peuvent être livrés avec un certificat de propreté qui peut être nécessaire pour l'analyse COT - avec supplément
  • Flacons EPA commandés avec n'importe quel type de joint à vis ND24 déjà vissé
EPA screw neck vials, ND24
Collapse All
Désignation Capacité Ø×h Couleur Avec bouchon Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Vials 40,00 ml 27,5×95 mm incolore Non 1.000 548-9025
PP screw caps, ND24 with septum
Collapse All
Type Dureté Septum Épaisseur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
PP blanc, avec trou central de 12,5 mm 55° shore A Butyle rouge/PTFE gris 2,5 mm 100 548-3087
PP blanc, fermé 55° shore A Butyle rouge/PTFE gris 2,5 mm 100 548-3105
PP blanc, avec trou central de 12,5 mm 45° shore A Silicone naturel/PTFE beige 3,2 mm 100 548-3104
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité