Système de distribution répétitive, PB600-1
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
83700
549-0233EA 208 EUR InStock
549-0233
Système de distribution répétitive, PB600-1
Systèmes de distribution de seringues
Le PB600-1 s'utilise avec des seringues Microliter™ ou Gastight® de 25 µl à 2,5 ml. Utilisez le distributeur avec des seringues à aiguille fixe (N), à aiguille amovible (RN), à embout Luer (LT) ou à embout Luer lock en PTFE (TLL).
  • Distribue un échantillon jusqu'à 50 fois en appuyant sur un bouton pression
  • Gamme de volumes délivrés de 0,5 à 50 µl (selon seringue)
Information de livraison: Fourni sans seringue.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité