Rat IgG2b Isotype Control [clone: LTF-2] (PE (Phycoerythrin)-Cy5®)
Fournisseur: Tonbo Biosciences
55-4031-U100
55-4031-U100EA 118 EUR InStock
55-4031-U100
Rat IgG2b Isotype Control [clone: LTF-2] (PE (Phycoerythrin)-Cy5®)
Anticorps
The LTF-2 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The LTF-2 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG2b antibodies.
Type: Control
Antigen: LTF-2
Clonality:
Clone: LTF-2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)-Cy5
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité