Pyruvate oxidase
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
550701-100
550701-100EA 313 EUR InStock
550701-100
Pyruvate oxidase
Enzymes
Pyruvate oxidase from Aerococcus viridans catalyses the oxidation of pyruvate to acetyl phosphate, carbon dioxide, and hydrogen peroxide in the presence of phosphate.
  • Lyophilized yellow solid
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité